Learn More
Fisherbrand™ 10 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 10-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot, Weiß, Schwarz
Rot-Orange, Schwarz
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
1,3mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Naturkautschuk/TEF |
| Farbe | Rot-Orange, Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,3 mm |
| Typ | Schraube |
| Verschlussgröße | 10-425 |