Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 20 03 1264
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11895040
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 20 mm
  • Verschluss
  • Magnetisch
  • Kappe
  • Gold
  • 8 mm Mittelloch
  • Kombinationsversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Viton 1A
20 mm
Headspace
1 mm
Schwarz, Gold lackiert
Stahl
100
Klemme
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum > Viton 1A schwarz ,1.0 mm Dicke ,70° Shore A