Learn More
Heathrow Scientific™ Objektträgertabletts aus Pappe mit 20 Plätzen
Entfernen Sie die Objektträger ganz einfach mit der praktischen Daumenrille. Heathrow Scientific™ Objektträgertabletts aus Pappe mit 20 Plätzen maximieren den Probenschutz mit vertieften horizontalen Fächern.
Marke: Heathrow Scientific™ HS120197
Beschreibung
- Die horizontalen Fächer sind eingelassen, um die Proben zu schützen, wenn die Abdeckung geschlossen ist
- Mit Daumenschnitt für einfaches Entfernen der Objektträger
- Für 20 Objektträger in Standardgröße
- Einwegprodukt
Spezifikation
Aufbewahrungstablett für Objektträger | |
Gelb | |
30 Objektträger | |
Mikroskopobjektträger | |
0,9 cm | |
20,8 cm | |
Rechteckig | |
34,1 cm |
30 | |
20 | |
Sicheres Arbeiten, Transportieren und kurzzeitiges Aufbewahren von Objektträgern | |
0,4 in. | |
8,2 in. | |
Pappe | |
13,4 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Objektträgertabletts aus Pappe mit 20 Plätzen > Farbe: Gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur