Learn More
Heathrow Scientific™ Objektträgertabletts aus Pappe mit 20 Plätzen
Entfernen Sie die Objektträger ganz einfach mit der praktischen Daumenrille. Heathrow Scientific™ Objektträgertabletts aus Pappe mit 20 Plätzen maximieren den Probenschutz mit vertieften horizontalen Fächern.
Marke: Heathrow Scientific™ HS120196
288.10 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die horizontalen Fächer sind eingelassen, um die Proben zu schützen, wenn die Abdeckung geschlossen ist
- Mit Daumenschnitt für einfaches Entfernen der Objektträger
- Für 20 Objektträger in Standardgröße
- Einwegprodukt
Spezifikation
Aufbewahrungstablett für Objektträger | |
Rot | |
20 Objektträger | |
Mikroskopobjektträger | |
0,9 cm | |
20,8 cm | |
Rechteckig | |
34,1 cm |
20 | |
20 | |
Sicheres Arbeiten, Transportieren und kurzzeitiges Aufbewahren von Objektträgern | |
0,4 in. | |
8,2 in. | |
Pappe | |
13,4 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen