Learn More
2-Propanol, puriss., Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
5 l
10 L
20 kg
25 l
160 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP |
Dichte | 0.785 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.02 |
Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
Zündpunkt | 750 °F |
Strukturformel | (CH3)2CHOH |
Dampfdruck | 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C) |
UN-Nummer | 1219 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N3380 | Konformitätsbescheinigung | 27/02/2024 | 24137-1L |
L3330 | Analysenzertifikat | 17/07/2023 | 24137-1L |
N0550 | Analysenzertifikat | 05/04/2023 | 24137-4X5L,24137-5L,24137-6X1L,24137-160KG,24137-1L,24137-2.5L,24137-20KG,24137-25L,24137-4X2.5L |
N0230 | Analysenzertifikat | 05/04/2023 | 24137-4X5L,24137-5L,24137-6X1L,24137-160KG,24137-1L,24137-2.5L,24137-20KG,24137-25L,24137-4X2.5L |
M3460 | Analysenzertifikat | 05/04/2023 | 24137-4X5L,24137-5L,24137-6X1L,24137-160KG,24137-1L,24137-2.5L,24137-20KG,24137-25L,24137-4X2.5L |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Propanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Propanol, puriss., Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur