Learn More
2-Propanol, puriss., Honeywell™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15612530
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
5 l
10 L
20 kg
25 l
160 kg
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
160 Kilogramm
2.50 Liter
20 Kilogramm
25 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 15612530
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 241375L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Dichte 0.785 g/ml bei 25 °C
Menge 5 l
Explosionsgrenze 0.02
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
Zündpunkt 750 °F
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C)
UN-Nummer 1219
Beilstein 635639
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte puriss.