Learn More
Isopropanol, 99.6 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10792022
Isopropanol, 99.6 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792022
1 l
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
25 L
Artikelnummer. 10792022
Marke: Thermo Scientific Acros 423830010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropanol
Dichte 0.7850 g/ml
Menge 1 l
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck Dampfdruck: 43 W bei 20 °C
Beilstein 01, 360
Wasser 0.2 % max. (K.F.)
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: löslich in Methanol, Ethanol, Methylenchlorid, DMF und Aceton, mischbar mit Alkohol, Ether und Chloroform, unlöslich in Salzlösungen
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0548295A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
ChargennummerA0465194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
ChargennummerB0547404A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
ChargennummerB0547403C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
ChargennummerB0547403B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423830025,423830010,423835000,423830250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, 99.6 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >