Learn More
Hirschmann™ 2 ml Klasse AS Bang gerader Absperrhahn Mikrobüretten
Schellbach-Streifen in Hammerschlagstruktur gewährleisten einfaches Ablesen.
Marke: Hirschmann™ 3300140
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klasse AS
- Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Chemikalien und plötzlichen Temperaturwechsel
- Blaue Graduierungsmarkierungen
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gerader Absperrhahn mit Standardschliff-Glasküken
- Absperrhahn im Füllschlauch mit Glasschlüssel
- Hauptringgraduierung
- Kalibriert für EX
- Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
2 ml | |
Schritte von 0.01 ml | |
Blau | |
Glas | |
Mikro-Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Borosilikatglas | |
Bang, Schellbachstreifen | |
Gerade | |
±0,01 mL | |
Klasse AS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ 2 ml Klasse AS Bang gerader Absperrhahn Mikrobüretten > Fassungsvermögen: 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur