Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726824.50
929.83 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10489551
  • 1133.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,5 mm
0,32 mm
Gehäuse G46
300°bis 320 °C
50 m
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Optima™ 1701
Gaschromatographie (GC)
0,35 μm
Je 1
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 0.35um