Learn More
2-Methyl-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.89 € - 946.71 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 513-42-8 |
---|---|
Summenformel | C4H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 72.11 |
MDL-Nummer | MFCD00004737 |
InChI-Schlüssel | BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol |
PubChem CID | 10557 |
IUPAC-Name | 2-Methylprop-2-en-1-ol |
SMILES | CC(=C)CO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10756361
|
Thermo Scientific Acros
150290100 |
10 mL |
57.89 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10773144
|
Thermo Scientific Acros
150291000 |
100 mL |
234.17 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10153530
|
Thermo Scientific Acros
150295000 |
500 mL |
946.71 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
513-42-8 | |
72.11 | |
BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N | |
10557 | |
CC(=C)CO |
C4H8O | |
MFCD00004737 | |
methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol | |
2-Methylprop-2-en-1-ol |
Spezifikation
2-Methyl-2-propen-1-ol | |
97.5 | |
-50°C | |
113°C to 115°C | |
97.5% min. (GC) | |
C4H8O | |
1.4250 to 1.427 | |
01, 443 | |
methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol | |
BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylprop-2-en-1-ol | |
10557 | |
72.11 |
513-42-8 | |
100.0 | |
0.8500g/mL | |
33°C | |
Glasflasche | |
H2C=C(CH3)CH2OH | |
MFCD00004737 | |
0.85 | |
Solubility in water: 11 %. Other solubilities: soluble in alcohols,esters,ketones and,hydrocarbons | |
CC(=C)CO | |
72.11 | |
2.24 mPa.s (20°C) | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 208-161-
- 2-Methyl-2-propen-1-ol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.