Learn More
2-Methyl-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773144
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 513-42-8
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00004737
InChI-Schlüssel BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
PubChem CID 10557
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)CO
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-propen-1-ol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 113°C to 115°C
Flammpunkt 33°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CH2OH
Brechungsindex 1.4250 to 1.427
Menge 100 mL
Beilstein 01, 443
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 11 %. Other solubilities: soluble in alcohols,esters,ketones and,hydrocarbons
Viskosität 2.24 mPa.s (20°C)
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'