Learn More
2-Methyl-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10153530
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 513-42-8
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00004737
InChI-Schlüssel BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
PubChem CID 10557
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)CO
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-propen-1-ol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 113°C to 115°C
Flammpunkt 33°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CH2OH
Brechungsindex 1.4250 to 1.427
Menge 500 mL
Beilstein 01, 443
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 11 %. Other solubilities: soluble in alcohols,esters,ketones and,hydrocarbons
Viskosität 2.24 mPa.s (20°C)
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'