Learn More
2-Methoxy-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484340
2-Methoxy-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484340
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11484340
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25772.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2-Methoxy-6-methylpyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxy-6-methylpyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63071-03-4
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD04112507
InChI-Schlüssel WIMNZMOEBDPZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-methyl-pyridine, 2-methoxy-6-picoline, 6-methoxy-2-picoline, 2-methoxy-6-methylam, acmc-209yyt, 6-methoxy-2-methylpyridine, 2-methoxy-6-methyl pyridine, ksc490s3b, 2-methyl-6-methyloxy pyridine, 2-methoxy-6-methylpyridine 1gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5324773
IUPAC-Name 2-Methoxy-6-Methylpyridin
SMILES CC1=NC(=CC=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-6-methylpyridine
Dichte 1.01
Siedepunkt 156°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Brechungsindex 1.4995
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer61101063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25772.06,H25772.03
Chargennummer10176806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25772.06,H25772.03
Chargennummer10157438 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25772.06,H25772.03
Name des Produkts
2-Methoxy-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >