Learn More
DL-α-Tocopherol, >97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
DL-α-Tocopherol is used as an antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-α-Tocopherol wird als Antioxidans verwendet, das Zellmembranlipide vor oxidativen Schäden schützt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Pflanzenölen, Äther, Aceton und Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
DL-α-Tocopherol wird als Antioxidans verwendet, das Zellmembranlipide vor oxidativen Schäden schützt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Pflanzenölen, Äther, Aceton und Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-α-Tocopherol |
Schmelzpunkt | 2°C to 4°C |
Dichte | 0.950 g/mL |
Siedepunkt | 200°C to 220°C (0.1 mm) |
Flammpunkt | 240°C (464°F) |
Prozentgehaltsbereich | >97% |
Brechungsindex | 1.505 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 94012 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DL-alpha-Tocopherol
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-tri methyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol