Learn More
Gibco™ 2-Mercaptoethanol (50 mM)
2-Mercaptoethanol (50 mM)
Marke:  Gibco™ 31350010
Artikelnummer. 11528926
  • 14.18 € / 20 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Gibco™ 2-Mercaptoethanol (auch bekannt als β-Mercaptoethanol und BME) ist ein potentes Reduktionsmittel für Zellkulturmedien zur Vermeidung toxischer Konzentrationen von Sauerstoffradikalen. Mercaptoethanol ist in Lösung nicht stabil; deshalb erfordern die meisten Protokolle eine tägliche Supplementierung. Gibco™ 2-Mercaptoethanol ist in einer Konzentration von 50 mM in Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) erhältlich.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ 2-Mercaptoethanol wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2–8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum
50 mM
BME
20 mL
Säugetierzellen
Flüssig
6 bis 8
Raumtemperatur
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ 2-Mercaptoethanol (50 mM) > 20 ml