Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic Easy 10 mit Abdeckung
Die Fisherbrand Easy Familie umfasst 9 verschiedene Gerätegrößen mit Tankvolumen von 0,8 bis 28 Litern. Mikroprozessorgesteuertes Ultraschall-Wasserbad mit Sweep-Technologie bietet eine hochmoderne Lösung.
Marke:  Fisherbrand™ 1071648-121
Artikelnummer. 16463889
  • 329.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Effiziente 37 kHz-Ultraschall-Hochleistungsmessumformer
  • Reinigungstank aus kavitationsbeständigem Edelstahl
  • Anwenderfreundliches und übersichtliches Bedienfeld; versiegelt gegen Eindringen von Flüssigkeiten zum Schutz der Elektronik
  • LED-Anzeige für Ultraschallfunktion
  • Drehschalter für einfache Vorwahl der Reinigungszeit
  • Dauerbetrieb oder Kurzzeitbetrieb zwischen 1 und 30 Minuten
  • Permanente Sweep-Funktion für optimierte Schallfeldverteilung durch Frequenzmodulation
  • Trockenlauf-Heizung
  • Temperatur über Drehschalter wählbar; von 30 °C bis 80 °C in Schritten von 5 °C (für H-Einheiten)
  • LED-Anzeige für Heizbetrieb (bei H-Einheiten)
  • Abnehmbares Netzkabel mit IEC-Stecker
  • Wählbare Temperaturschwelle mit Alarm
  • Automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden Dauerbetrieb
  • Automatische Sicherheitsabschaltung bei einer Badtemperatur von 90 °C.
  • Impulsfunktion
Spezifikation
Spezifikation
LED
37 kHz
Abdeckung
Edelstahl
0,8 l
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Elmasonic Easy 10 mit Abdeckung > 0,8 l