Learn More
2-Iminobiotin, MedChemExpress Artikelnummer.: 16447647
2-Iminobiotin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447647
5 mg
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
Artikelnummer. 16447647
Marke: Medchem Express HY118700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iminobiotin
CAS 13395-35-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H17N3O2S
Menge 5 mg
Synonym Guanidinobiotin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (51.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@](CS[C@H]1CCCCC(O)=O)([C@]1([H])N2)NC2=N
Molekulargewicht (g/mol) 243.33
Formelmasse 243.33
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
2-Iminobiotin, MedChemExpress