Learn More
2-Chlor-1-[2,5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10219702
2-Chlor-1-[2,5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10219702
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10219702
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07025DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-[2, 5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 300557-74-8
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C15H16ClNO
MDL-Nummer MFCD01184046
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl, 1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl-2-chloroethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone
InChI-Schlüssel BAEXXXPZKCRCQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2C(=CC(=C2C)C(=O)CCl)C
IUPAC-Name 2-Chlor-1-[2,5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)pyrrol-3-yl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 261.749
PubChem CID 2794753
Formelmasse 261.75
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2-Chlor-1-[2,5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™ >