Learn More
1-(3,5-Dichlorphenyl)-1H-pyrrol-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 1-(3,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrol-2-carbaldehyd |
Formelmasse | 240.09 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(3,5-Dichlorphenyl)-1H-pyrrol-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur