Learn More
1-Phenylpyrrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382127
1-Phenylpyrrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382127
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11382127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07973.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-90-5
Summenformel C10H9N
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00005343
InChI-Schlüssel GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrrole, n-phenylpyrrole, pyrrole, 1-phenyl, 1h-pyrrole, 1-phenyl, unii-3od6n6545h, chembl84459, 1-phenylpyrrol, acmc-209ngl, 1-phenylpyrrole, 1-phenyl-1h-pyrrole #Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12480
IUPAC-Name 1-Phenylpyrrol
SMILES C1=CN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylpyrrole
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Siedepunkt 131°C (30 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 109798
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10196305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL07973.06,L07973.14
Chargennummer10236923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL07973.06,L07973.14
Chargennummer10198812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL07973.06,L07973.14
Chargennummer10223218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL07973.06,L07973.14
Chargennummer10136056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL07973.06,L07973.14
Name des Produkts
1-Phenylpyrrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >