Learn More
2-Amino-4-methylthiophen-3-carboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.80 € - 718.58 €
Chemische Identifikatoren
CAS 4651-97-2
Summenformel C6H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 156.203
MDL-Nummer MFCD00052594
InChI-Schlüssel AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide, 3-thiophenecarboxamide, 2-amino-4-methyl, acmc-20a2ps, maybridge1_003931, 2-amino-4-methyl-thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4-methyl-3-thiophene carboxamide, 2-azanyl-4-methyl-thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid amide
PubChem CID 293810
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylthiophen-3-Carboxamid
SMILES CC1=CSC(=C1C(=O)N)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11480511
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20043.03
1 g
45.80 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11490511
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20043.06
5 g
172.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11400521
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20043.14
25 g
718.58 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4651-97-2
156.203
AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
293810
CC1=CSC(=C1C(=O)N)N
C6H8N2OS
MFCD00052594
2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide, 3-thiophenecarboxamide, 2-amino-4-methyl, acmc-20a2ps, maybridge1_003931, 2-amino-4-methyl-thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4-methyl-3-thiophene carboxamide, 2-azanyl-4-methyl-thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid amide
2-Amino-4-Methylthiophen-3-Carboxamid
Spezifikation
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
173°C to 175°C
MFCD00052594
AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-4-Methylthiophen-3-Carboxamid
293810
98%
4651-97-2
C6H8N2OS
2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide, 3-thiophenecarboxamide, 2-amino-4-methyl, acmc-20a2ps, maybridge1_003931, 2-amino-4-methyl-thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4-methyl-3-thiophene carboxamide, 2-azanyl-4-methyl-thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid amide
CC1=CSC(=C1C(=O)N)N
156.203
156.2
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P362-P321-P332+P313-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Specific treatment (see label).
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warnhinweis
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen