missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4-methylthiophen-3-carboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11400521
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4651-97-2
Summenformel C6H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 156.203
MDL-Nummer MFCD00052594
InChI-Schlüssel AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide, 3-thiophenecarboxamide, 2-amino-4-methyl, acmc-20a2ps, maybridge1_003931, 2-amino-4-methyl-thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4-methyl-3-thiophene carboxamide, 2-azanyl-4-methyl-thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid amide
PubChem CID 293810
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylthiophen-3-Carboxamid
SMILES CC1=CSC(=C1C(=O)N)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 25 g
Formelmasse 156.2
Reinheit (%) 98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt