Learn More
2-Amino-4-methylthiophen-3-carboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide |
Schmelzpunkt | 173°C to 175°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 156.2 |
Reinheit (%) | 98% |