Learn More
2',6'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11452738
2',6'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452738
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11452738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16733.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2040-04-2
MDL-Nummer MFCD00008729
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Siedepunkt 135°C to 136°C (2 mmHg)
Summenformel C8H6Cl2O
Menge 5 g
Beilstein 2048976
Synonym 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
InChI-Schlüssel HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
IUPAC-Name 1-(2,6-Dichlorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
PubChem CID 74877
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10221634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16733.06,A16733.14
Chargennummer9003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16733.06,A16733.14
Chargennummer10138580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16733.06,A16733.14
Name des Produkts
2',6'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >