Learn More
2',6'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11462738
2',6'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462738
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11462738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16733.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2040-04-2
MDL-Nummer MFCD00008729
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Siedepunkt 135°C to 136°C (2 mmHg)
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Menge 25 g
Beilstein 2048976
Synonym 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380
InChI-Schlüssel XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC-Name 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
PubChem CID 16267
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10221634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16733.06,A16733.14
Chargennummer9003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16733.06,A16733.14
Chargennummer10138580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16733.06,A16733.14
Name des Produkts
2',6'-Dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >