Learn More
2-(4-hydroxyphenyl)-D-glycinmethylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
N.V. - 301.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 57591-61-4
Summenformel C9H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.65
MDL-Nummer MFCD01862152
InChI-Schlüssel UYCKVJUNDXPDJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-amino-4-hydroxyphenyl acetic acid methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, d-4-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hcl, d-p-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, ksc495s1b, methyl r-amino-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-amino 4-hydroxyphenyl acetate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13215089
IUPAC-Name Methyl-2-amino-2-(4-Hydroxyphenyl)Acetat-Hydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)C(N)C1=CC=C(O)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15412579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65601.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15422579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65601.06
5 g
59.90 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15432579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65601.14
25 g
301.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
57591-61-4
217.65
UYCKVJUNDXPDJH-UHFFFAOYNA-N
13215089
Cl.COC(=O)C(N)C1=CC=C(O)C=C1
C9H12ClNO3
MFCD01862152
r-amino-4-hydroxyphenyl acetic acid methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, d-4-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hcl, d-p-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, ksc495s1b, methyl r-amino-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-amino 4-hydroxyphenyl acetate-hydrogen chloride 1/1
Methyl-2-amino-2-(4-Hydroxyphenyl)Acetat-Hydrochlorid
Spezifikation
2-(4-Hydroxyphenyl)-D-glycine methyl ester hydrochloride
57591-61-4
MFCD01862152
UYCKVJUNDXPDJH-UHFFFAOYNA-N
Methyl-2-amino-2-(4-Hydroxyphenyl)Acetat-Hydrochlorid
13215089
95%
187°C to 190°C
C9H12ClNO3
r-amino-4-hydroxyphenyl acetic acid methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, d-4-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hcl, d-p-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, ksc495s1b, methyl r-amino-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-amino 4-hydroxyphenyl acetate-hydrogen chloride 1/1
Cl.COC(=O)C(N)C1=CC=C(O)C=C1
217.65
217.65
Fest
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen