Learn More
2-(4-hydroxyphenyl)-D-glycinmethylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Hydroxyphenyl)-D-glycine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 187°C to 190°C |
Formelmasse | 217.65 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Fest |