Learn More
2-(4-hydroxyphenyl)-D-glycinmethylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15422579
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57591-61-4
Summenformel C9H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.65
MDL-Nummer MFCD01862152
InChI-Schlüssel UYCKVJUNDXPDJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-amino-4-hydroxyphenyl acetic acid methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, d-4-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hcl, d-p-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, ksc495s1b, methyl r-amino-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-amino 4-hydroxyphenyl acetate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13215089
IUPAC-Name Methyl-2-amino-2-(4-Hydroxyphenyl)Acetat-Hydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)C(N)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Hydroxyphenyl)-D-glycine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 187°C to 190°C
Formelmasse 217.65
Reinheit (%) 95%
Menge 5 g
Physikalische Form Fest