Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, für HPLC, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10589580
2,2,4-Trimethylpentan, für HPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10589580
1 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Bernsteinfarbene Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10589580
Marke: Fisher Chemical T/3606/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
C8H18, CAS-Nummer-540-84-1, 2, 2, 4-Trimethylpentan, 2,4,4-Trimethylpentan, ch3 2chch2c ch3 3, i-Oktan, Isobutyltrimethylethan, Isobutyltrimethylmethan, Isooctan, iso-Oktan, Pentan, 2,2,4-Trimethyl, unii-qab8f5669o, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:62805, farblos, 114,23 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-84-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer 8943
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Schmelzpunkt -107°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 98°C
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 51mbar at 20°C
Viskosität 0.51 mPaS at 22°C
Formelmasse 114.23g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2419848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog NumberT/3606/30RSS,T/3606/15,T/3606/15X,T/3606/21,T/3606/10RSS,T/3606/25RSS,T/3606/17X,T/3606/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,2,4-Trimethylpentan, für HPLC, Fisher Chemical >