Learn More
[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10567874
[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567874
10 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Artikelnummer. 10567874
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC34309EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 61034-86-4
Summenformel C11H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.215
MDL-Nummer MFCD04115123
InChI-Schlüssel PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrroleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7016493
IUPAC-Name (2-Pyrrol-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >