Learn More
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände
GREENER_CHOICE
Econix™ 1L Bio-bin™ Abfalleimer eignen sich für kleine Mengen aggressiver Abfälle sowie für den Einsatz in Laboren mit geringem Raumangebot, beispielsweise in Laborabzügen.
Marke:  Econix™ BEXBBLOOP
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13530870
  • 213.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
  • 96 % nicht-Kunststoff
  • Stabile, wasserdichte Konstruktion
  • Auslaufsicherer, integrierter Deckel
  • Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
  • UN 3291 zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
2 l, 2,5 l
Temporär und permanent, Temporäre Dichtung
Glatt, Green
180 mm, 120 mm
Unsteril
110 mm, 230 mm
Für allgemeine Abfälle
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände
Nicht erforderlich
Platzsparend flach zusammenklappbar
230 x 110 x 180 mm
230 mm
100/Packung
Autoklavierbar
Pappe, Recycled Paper
Name des Produkts
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände > Fassungsvermögen:2,5 l; Farbe:Glatt