Learn More
Fisher Chemical 18LT METHYLATED SPIRIT (IDA 99)99%V/V ANHYDROUS
Marke: Fisher Chemical M/4450/30
220.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
18LT METHYLATED SPIRIT (IDA 99)99%V/V ANHYDROUS
Beschreibung
Sicherheit und Handhabung
- Methylated spirit industrial
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2533170 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | M/4450/30,M/4450/27,M/4450/21 |
2532072 | Analysenzertifikat | 26/03/2025 | M/4450/30,M/4450/27,M/4450/21 |
2530833 | Analysenzertifikat | 18/03/2025 | M/4450/30,M/4450/27,M/4450/21 |
2530830 | Analysenzertifikat | 18/03/2025 | M/4450/30,M/4450/27,M/4450/21 |
2530836 | Analysenzertifikat | 16/03/2025 |