Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-Step RT-PCR Kit ReddyMix, with ThermoPrime Taq
Thermo Scientific™ Verso 1-Schritt-RT-PCR Master Mixe sind für den Nachweis und die Analyse von RNA-Templates in einem einzigen Schritt optimiert.
Marke: Thermo Scientific™ AB1454LDB
Beschreibung
Thermo Scientific™ Verso™ 1-Schritt-RT-PCR Master Mixe sind für den Nachweis und die Analyse von RNA-Templates in einem einzigen Schritt optimiert.
Das Verso 1-Schritt-RT-PCR-System besteht aus einem prozessiven RT-Enzym, das eine effektive Transkription schwieriger RNA-Sekundärstrukturen ermöglicht, und einer Pufferformulierung, die sowohl bei der reversen Transkription als auch bei der PCR eine hohe Leistung gewährleistet. Dieses robuste System bietet eine bequeme Anwendung in nur einem Schritt und sorgt gleichzeitig für hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit. Verfügbar in Standard- und Heißstart-Formaten.- Die reverse Transkription und die Amplifikation werden in einem einzigen Reaktionsröhrchen durchgeführt, was eine bequeme und schnelle Analyse ermöglicht
- Hochempfindlich mit großem dynamischem Bereich: Genaue Erkennung der RNA von 1 pg bis 1 μg
- Das RT-Enzym mit hoher Affinität transkribiert effektiv durch schwierige RNA-Sequenzen
- Optimierter 1-Schritt-Puffer maximiert die Leistung von RT und PCR
- Großer Arbeitstemperaturbereich (42 °C bis 57 °C) für Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
- Der im Lieferumfang enthaltene RT Enhancer verhindert die Übertragung genomischer DNA, wodurch eine separate DNase-I-Behandlung überflüssig wird
- RNase-Inhibitor im RT-Enzymgemisch enthalten
Formatoptionen:
1-Schritt-RT-PCR Master Mix mit ThermoPrime Taq
- Enthält ThermoPrime Taq DNA-Polymerase für die hochempfindliche Detektion und Analyse von RNA
1-Schritt-RT-PCR ReddyMix Master Mix mit ThermoPrime Taq
- Enthält ThermoPrime Taq DNA-Polymerase für die hochempfindliche Detektion und Analyse von RNA
- ReddyMix Master Mix enthält einen inerten roten Farbstoff zur Nachverfolgung und Fällungsmittel zur Gel-Beladung
- Das Reaktionsgemisch kann nach der PCR direkt auf Agarose-Gele aufgetragen werden, ohne dass Farbstoff zugegeben werden muss
- Der rote Farbstoff ermöglicht eine einfache Probenvisualisierung während der Reaktionsvorbereitung
1-Schritt-RT-PCR Master Mix mit Thermo-Start Taq (Heißstart)
- Enthält Thermo-Start Taq DNA-Polymerase zur Heißstart-PCR-Aktivierung für maximale Empfindlichkeit und Spezifität
- Sicheres Ansetzen der Reaktion bei Raumtemperatur
- Thermo-Start Taq bleibt bis zur Aktivierung durch die Inkubation bei hohen Temperaturen zu Beginn der PCR-Reaktion vollständig inaktiv
- Die Heißstart-Technologie verhindert eine unspezifische Amplifikation während der Reaktionsvorbereitung und des RT-Schritts, wodurch ein Verschmieren und unspezifische Banden vermieden werden
Verso RNA-Kontrollkit
- Für die Verwendung als Positivkontrolle zur Überwachung der Leistung aller RT-PCR-Komponenten
- Das Kit enthält eine 3,6 kb-RNA, die entsprechend der Sequenz des Bakteriophagen MS2 synthetisiert wurde, und Primer zur Herstellung eines 522 bp-Produkts
Kompatibel mit:
Verso cDNA-Synthese-Kits
Empfohlen für:
1-Schritt-RT-PCR
Spezifikation
Enthält: • Verso Enzymgemisch (einschließlich RNase-Inhibitor) • 2x Master Mix (ThermoPrime Taq DNA-Polymerase, RT-Puffer, dNTPs, MgCl2 in ReddyMix-Formulierung) • RT-Enhancer Bei -20 °C lagern. |
|
Kit | |
ThermoPrime Taq DNA-Polymerase | |
42°C to 57°C | |
Verso | |
Trockeneis | |
PCR-amplifizierte cDNA | |
Vorgemischte Komponenten | |
Bis 11 kb |
Gel Electrophoresis | |
1-Schritt-RT-PCR | |
Reverse Transkription | |
400 x 25 μl-Reaktionen | |
Ja | |
1-Schritt-RT-PCR | |
200 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |