Learn More
Bochem™ Pinzette aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. Die Bochem™ Pinzette aus Edelstahl 18/10 eignet sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche im Labor.
6.65 € - 86.35 €
Spezifikation
Spitzenform | Stumpf |
---|---|
Material | 18/10 Edelstahl |
Produkttyp | Pinzette |
Menge (Anzahl pro Karton) | 1/Packung |
Typ | Pinzette |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10579661
|
Bochem™
1000 |
105 mm |
6.65 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10455641
|
Bochem™
1001 |
115 mm |
6.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10169920
|
Bochem™
1002 |
130 mm |
7.45 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10393551
|
Bochem™
1003 |
145 mm |
7.55 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10663341
|
Bochem™
1004 |
160 mm |
8.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10768721
|
Bochem™
1005 |
200 mm |
13.45 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11845121
|
Bochem™
1005-10 |
200 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10758531
|
Bochem™
1006 |
250 mm |
14.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10383601
|
Bochem™
1007 |
300 mm |
16.45 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Verschiedene Längen
Spezifikation
Stumpf | |
Pinzette | |
Pinzette |
18/10 Edelstahl | |
1/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Pinzette aus 18/10 Edelstahl