Learn More
Bochem™ Pinzette aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek
1 Stück
10 Stück
Beskrivning
- Edelstahl
- Verschiedene Längen
Specifikationer
Specifikationer
| Spitzenform | Stumpf |
| Material | 18/10 Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | 1/Packung |
| Typ | Pinzette |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering