Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polystyrene Centrifuge Tubes
Made of crystal clear resin and featuring bold, etched graduations, these tubes can be used for applications that require a glass clear material.
Marke: Labcon™ 3140-335-026-9
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Purple | |
15 ml | |
Polystyrolharz | |
25/Packung | |
25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Karton | |
PerformR™ | |
Yes | |
Cylindrical | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Flacher Schraubverschluss | |
Ja | |
Yes | |
Centrifuge Tube |
Polyethylene, LDPE Foam | |
Naturfarben | |
Ja | |
Centrifuges, Rotators, Shakers | |
25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Ks | |
Steril | |
Yes | |
Nicht autoklavierbar | |
118 mm | |
Konisch | |
Yes | |
17 mm | |
2 bis 15 in 0,5 Schritten | |
3,000 x g |