Learn More
Wheaton™ Graduierte 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Zentrifugenröhrchen, ideal zum Drehen von flüssigen Proben.
219.44 € - 311.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Verschlussfarbe | Blau |
Farbe | Blau |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16464989
|
Wheaton™
380220 |
Im Beutel |
219.44 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16474989
|
Wheaton™
380230 |
Im Gestell |
311.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Für Probenmanagement und Zentrifugation
- Auslauffrei
- Steril
- Röhrchen auf konischer Basis
Spezifikation
Polyethylen | |
Blau | |
Ja | |
500 | |
Nicht autoklavierbar | |
Schraube | |
Ja | |
Zentrifugenröhrchen |
Blau | |
15 ml | |
Polypropylen | |
Steril | |
Konisch | |
Ja | |
17 mm | |
9000 × g |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Graduierte 15 ml-Zentrifugenröhrchen