Learn More
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 13-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 13 15 1293
688.02 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11712448
  • 863.20 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 13 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Mittelloch
  • Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
  • Lochkappen kompatibel mit allen unseren 13 mm Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
13 mm
Ja
100
Schraube
Blau, Weiß, Schwarz
Polypropylen
HPLC
1,5 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 13-425-Gewinde, vormontiertes Septum > Silikon/PTFE weiß/blau, Kreuzschlitz ,1.5 mm Dicke ,55° Shore A