Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum
Beschreibung
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Pharma-Fix-Septen | |
Blau, Grau | |
Aluminium | |
2 mm |
PTFE/Butyl | |
13 mm | |
HPLC | |
Bördelverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum > Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE) blau/grau ,2.0 mm Dicke ,50° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur