Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum
208.74 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
13 mm | |
HPLC | |
2 mm |
Grau, Rot | |
Aluminium | |
100 | |
Bördelverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE rot/grau ,2.0 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur