Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Glasfläschchen mit Schnappring, weite Öffnung, Braunglas
Nur für HPLC-Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 2189
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11515914
Beschreibung
Beschreibung
  • 1.5 ml
  • Schnappverschluss
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
  • Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silanisiert
11.6 mm
1.9 ml
Schnappverschluss
<100 μl
Flachboden
100
Nein
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
Polypropylenbox
1,5 ml
32 mm
ND11
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Glasfläschchen mit Schnappring, weite Öffnung, Braunglas > Silanisiert, flacher Boden, 1,5 ml