Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden
Ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem sich die Bewegung und Position von Zellen ideal überwachen lässt
Marke:  Invitrogen™ C34565
293.30 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15352644
  • 419.00 € / 300 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Tiefrot
630 nm
Bildgebung
Fluoreszent
630⁄650
CellTracker™
Andere Markierungen oder Farbstoffe
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C mit Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern.
Andere Etiketten oder Farbstoffe
20 x 15 μg
CellTracker™ Deep Red Dye, 20 x 15 μg
Flüssig
Zell-Tracking-Verbindungen
Farbstoff
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3071401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberC34565
Chargennummer2970995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog NumberC34565
Chargennummer2896536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog NumberC34565
Chargennummer2845270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog NumberC34565
Chargennummer2758079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog NumberC34565
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTracker™ Fluoreszenzsonden > 20 x 15 μg