Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ ungefärbte Proteinleiter, Low Range
Eine Mischung aus 8 aufgereinigten Proteinen und Peptiden (3,4 bis 100 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Gelelektrophorese von Peptiden und kleinen Proteinen.
Marke: Thermo Scientific™ 26632
92.63 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ PageRuler ungefärbte Proteinleiter für den niedrigen Bereich ist eine Mischung aus acht (8) aufgereinigten Proteinen und Peptiden (3,4 bis 100 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Gelelektrophorese von Peptiden und kleinen Proteinen.
Die Protein-MW-Marker trennen sich bei der Analyse durch SDS-PAGE in klar erkennbare scharfe Banden auf und werden mit Coomassie-Farbstoff oder Silber gefärbt. Die 100 kDa-Proteinbande zeigt die ungefähre Position großer Proteine an, und die 25 kDa-Bande ist von größerer Intensität und dient als Referenzbande. Proteine können auf Western Blots durch Färben mit Ponceau S, Coomassie-Blau oder anderen Proteinfärbungen nachgewiesen werden. Darüber hinaus enthalten die Markerproteine (außer den 5 und 3,4 kDa-Peptiden) eine integrierte Step-tag™ II Sequenz und können mit Strep-Tactin™ Konjugaten auf Western Blots nachgewiesen werden. Die PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder ist gebrauchsfertig: kein Aufwärmen, weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels vor dem Gebrauch.Leistungsmerkmale:
Größenbereich – 7 Proteine und 1 Peptid von 3,4 bis 100 kDa
Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
Deutlich sichtbare Banden – Ausgezeichnete Genauigkeit für den Nachweis mit Coomassie- oder Silberfärbemitteln
Referenzbanden – Die 25 kDa-Bande ist zur einfachen Orientierung stärker als die anderen
Getaggt – Jedes Protein in der Leiter enthält eine integrierte Strep-tag™ II-Sequenz
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Im Lieferumfang enthalten:
Proteine in 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Genaue Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western-Blots
Spezifikation
Inhalt: zwei 250 µl-Fläschchen Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 100 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern |
|
Proteinleiter | |
Tricin-Gele | |
Ungefärbt | |
100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa | |
2 x 250 μl | |
SDS-PAGE |
8 | |
Ja | |
3,4 bis 100 kDa | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele | |
PageRuler™ | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2805141 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26632_LITL18 PROMO,26632 |
2838866 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26632_LITL18 PROMO,26632 |
2864898 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 26632_LITL18 PROMO,26632 |
2897147 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 26632_LITL18 PROMO,26632 |
2920936 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 26632_LITL18 PROMO,26632 |