Learn More
Velp Scientifica™ VSS3CCR3 DISPERGIERWERKZEUG .
Austauschbarer Stator und Rotor, flexibel, schnell und anwenderfreundlich. Velp Scientifica™ 10 bis 8000 ml Dispensiergerät für eine Vielzahl von Anwendungen mit hervorragender Leistung und Sicherheit.
680.00 € - 720.00 €
Spezifikation
Volumenbereich (metrisch) 10 ml bis 8 l
Durchmesser (metrisch) Rotor: 23 mm, Stator: 30 mm
Immersionslänge 40 bis 175 mm
Länge (metrisch) 220 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) OV5 Homogenisator
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15369524
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
A00000033
Papier- und Gewebeindustrie, Lebensmittelindustrie, Tabakindustrie, Medizin, Anwendungen zur Kontrolle der Abwasserbelastung Gehäuse VSS3CSR3 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15379524
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
A00000034
Dispergieren von faserigen/sehnigen Materialien Gehäuse VSS3CCR3 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15389524
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
A00000035
Papier- und Gewebeindustrie, Lebensmittelindustrie, Tabakindustrie, Medizin, Anwendungen zur Kontrolle der Abwasserbelastung VSS3 CMR3 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15399524
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
A00000036
Keramikindustrie, Lebensmittelindustrie, Kontrolle der Abwasserbelastung VSS3 CMR2 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15309534
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
A00000037
Papier- und Gewebeindustrie, Pharmaindustrie, Bekämpfung der Abwasserverschmutzung, Anwendungen in der Farbindustrie Gehäuse VSS3FER3 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15319534
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
A00000038
Papier- und Gewebeindustrie, Pharmaindustrie, Bekämpfung der Abwasserverschmutzung, Anwendungen in der Farbindustrie Gehäuse VSS3FSR3 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15339534
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
A00000040
Keramikindustrie, Lebensmittelindustrie, Kosmetikindustrie, Pharmaindustrie, Tabakindustrie VSS3 FMR3 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15349534
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
A00000041
Keramikindustrie, Lebensmittelindustrie, Anwendung Bekämpfung der Abwasserverschmutzung VSS4 CMR3 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann in wenigen Sekunden und ohne Hilfsmittel montiert werden
  • Bestehend aus einem schnelllaufenden Rotor mit scharfen Klingen, die innerhalb eines mit Öffnungen versehenen feststehenden Stators angeordnet sind
  • Dadurch ist der OV5 für die verschiedensten Anwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
10 ml bis 8 l
40 bis 175 mm
OV5 Homogenisator
Rotor: 23 mm, Stator: 30 mm
220 mm