Learn More
Velp Scientifica™ VSS3CCR3 DISPERGIERWERKZEUG .
Austauschbarer Stator und Rotor, flexibel, schnell und anwenderfreundlich. Velp Scientifica™ 10 bis 8000 ml Dispensiergerät für eine Vielzahl von Anwendungen mit hervorragender Leistung und Sicherheit.
Marke: Velp Scientifica™ A00000038
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann in wenigen Sekunden und ohne Hilfsmittel montiert werden
- Bestehend aus einem schnelllaufenden Rotor mit scharfen Klingen, die innerhalb eines mit Öffnungen versehenen feststehenden Stators angeordnet sind
- Dadurch ist der OV5 für die verschiedensten Anwendungen geeignet
Spezifikation
Dosierwerkzeug | |
Rotor: 23 mm, Stator: 30 mm | |
220 mm | |
OV5 Homogenisator | |
Je 1 |
10 ml bis 8 l | |
40 bis 175 mm | |
Papier- und Gewebeindustrie, Pharmaindustrie, Bekämpfung der Abwasserverschmutzung, Anwendungen in der Farbindustrie | |
Gehäuse VSS3FSR3 |