Learn More
Velp Scientifica™ VSS3CCR3 DISPERGIERWERKZEUG .
Austauschbarer Stator und Rotor, flexibel, schnell und anwenderfreundlich. Velp Scientifica™ 10 bis 8000 ml Dispensiergerät für eine Vielzahl von Anwendungen mit hervorragender Leistung und Sicherheit.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000035
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15389524
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann in wenigen Sekunden und ohne Hilfsmittel montiert werden
  • Bestehend aus einem schnelllaufenden Rotor mit scharfen Klingen, die innerhalb eines mit Öffnungen versehenen feststehenden Stators angeordnet sind
  • Dadurch ist der OV5 für die verschiedensten Anwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Dosierwerkzeug
Rotor: 23 mm, Stator: 30 mm
220 mm
OV5 Homogenisator
Je 1
10 ml bis 8 l
40 bis 175 mm
Papier- und Gewebeindustrie, Lebensmittelindustrie, Tabakindustrie, Medizin, Anwendungen zur Kontrolle der Abwasserbelastung
VSS3 CMR3