Learn More
1-Phenyl-2-Hexanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
23.92 € - 376.88 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 25870-62-6 |
---|---|
Summenformel | C12H16O |
Molekulargewicht (g/mol) | 176.259 |
MDL-Nummer | MFCD00027240 |
InChI-Schlüssel | DYQAZJQDLPPHNB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-phenyl-2-hexanone, benzyl butyl ketone, 2-hexanone, 1-phenyl, benzyl n-butyl ketone, phenyl hexanone, benzylbutylketone, 1-phenyl-hexan-2-one, acmc-209gmx, dyqazjqdlpphnb-uhfffaoysa |
PubChem CID | 33191 |
IUPAC-Name | 1-Phenylhexan-2-on |
SMILES | CCCCC(=O)CC1=CC=CC=C1 |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
25870-62-6 | |
176.259 | |
DYQAZJQDLPPHNB-UHFFFAOYSA-N | |
33191 | |
CCCCC(=O)CC1=CC=CC=C1 |
C12H16O | |
MFCD00027240 | |
1-phenyl-2-hexanone, benzyl butyl ketone, 2-hexanone, 1-phenyl, benzyl n-butyl ketone, phenyl hexanone, benzylbutylketone, 1-phenyl-hexan-2-one, acmc-209gmx, dyqazjqdlpphnb-uhfffaoysa | |
1-Phenylhexan-2-on |
Spezifikation
1-Phenyl-2-hexanone | |
0.94 | |
>110°C (230°F) | |
1.501 | |
2044423 | |
DYQAZJQDLPPHNB-UHFFFAOYSA-N | |
1-Phenylhexan-2-on | |
33191 | |
95% |
25870-62-6 | |
153°C (20 mmHg) | |
C12H16O | |
MFCD00027240 | |
1-phenyl-2-hexanone, benzyl butyl ketone, 2-hexanone, 1-phenyl, benzyl n-butyl ketone, phenyl hexanone, benzylbutylketone, 1-phenyl-hexan-2-one, acmc-209gmx, dyqazjqdlpphnb-uhfffaoysa | |
CCCCC(=O)CC1=CC=CC=C1 | |
176.259 | |
176.26 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 247-306-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen