Learn More
1-Phenyl-2-Hexanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444363
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25870-62-6
Summenformel C12H16O
Molekulargewicht (g/mol) 176.259
MDL-Nummer MFCD00027240
InChI-Schlüssel DYQAZJQDLPPHNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-2-hexanone, benzyl butyl ketone, 2-hexanone, 1-phenyl, benzyl n-butyl ketone, phenyl hexanone, benzylbutylketone, 1-phenyl-hexan-2-one, acmc-209gmx, dyqazjqdlpphnb-uhfffaoysa
PubChem CID 33191
IUPAC-Name 1-Phenylhexan-2-on
SMILES CCCCC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-hexanone
Dichte 0.94
Siedepunkt 153°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.501
Menge 5 g
Beilstein 2044423
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 95%