Learn More
1-Phenyl-2-Hexanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-2-hexanone |
Dichte | 0.94 |
Siedepunkt | 153°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.501 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2044423 |
Formelmasse | 176.26 |
Reinheit (%) | 95% |