Learn More
1-Pentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449163
1-Pentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449163
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11449163
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11674.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1-Pentylamine is used as a solvent, as a raw material in the manufacture of a variety of other compounds, including dyes, emulsifiers, and pharmaceutical products and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pentylamin wird als Lösungsmittel, als Rohstoff bei der Herstellung einer Vielzahl anderer Verbindungen, einschließlich Farbstoffe, Emulgatoren und pharmazeutische Produkte, sowie als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-58-7
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.166
MDL-Nummer MFCD00008236
InChI-Schlüssel DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonym amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
IUPAC-Name Pentan-1-amin
SMILES CCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentylamine
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 0.751
Siedepunkt 103°C to 105°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.411
Menge 25 g
UN-Nummer UN1106
Beilstein 505953
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,598
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether.
Formelmasse 87.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA11674.22,A11674.14,A11674.36
Chargennummer10027309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11674.22,A11674.14,A11674.36
ChargennummerGBFA010554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11674.22,A11674.14,A11674.36
ChargennummerC18W001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11674.22,A11674.14,A11674.36
ChargennummerGBFA011603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11674.22,A11674.14,A11674.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Pentanamine
Name des Produkts
1-Pentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >